Kluczowe dokumenty
83551
Rice Extract Agar
suitable for microbiology
Synonim(y):
REA
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 14.3 g/L
rice extract concentrate, 0.7 g/L
pH końcowe
5.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
nonselective for Candida spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.