Kluczowe dokumenty
82962
Millipore
Meat Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Peptone from bovine meat
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.74
Nazwa produktu
Peptone from meat, enzymatic digest, for biotechnological purposes
pochodzenie biologiczne
Porcine pancreas
bovine heart (
)
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
amino-nitrogen, ≥2.7%
total nitrogen (N), ≥14%
opakowanie
pkg of (50 g
1 kg
5 kg)
pozostałość po prażeniu
≤6%
strata
≤6% loss on drying
pH
5.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
rozpuszczalność
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
Opis ogólny
Peptone from meat, enzymatic digest is a richsource of peptides and free amino acids. Meat peptone provides nitrogen,vitamins, amino acids, and carbon in microbiological culture media. High sulfurcompound content in meat peptone enables the detection of bacteria (Clostridiaspp., Salmonella spp.) that produce hydrogen sulfide. Meat peptone issuitable for the cultivation of yeast and molds, enterobacteria, andstaphylococci. It also favors the growth of streptococci and the production ofcharacteristic hemolysis in blood agar formulations.
Zastosowanie
Peptone (from meat) is used as a nutritive substrate in fermentation and culture media. It is suitable for analytical microbiology and industrial fermentation.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongmin Cai et al.
Protein expression and purification, 164, 105463-105463 (2019-08-06)
Recombinant expression of human membrane proteins in large quantities remains a major challenge. Expression host is an important variable to screen for high-level production of membrane proteins. Using the green fluorescent protein (GFP) as a reporter, we screened the expression
Strategies for high titre plasmid DNA production
in Escherichia coli DH5a
Kevin O?Mahony
Process. Biochem. (2007)
Proposal for a better integration of bacterial lysis into the
production of plasmid DNA at large scale
Kevin O?Mahony
Journal of Biotechnology (2005)
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.