77180
Peptone from animal proteins
suitable for microbiology
Synonim(y):
Peptone porcine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Porcine skeletal muscle
Poziom jakości
Postać
powder
skład
total nitrogen (N), ≥10%
opakowanie
pkg of 100 g
pkg of 500 g
pozostałość po prażeniu
≤22%
strata
≤6% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C in H2O)
rozpuszczalność
H2O: 2%, clear, faintly to light brownish-yellow
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.