Merck
76561
Supelco
4-Hydroxyantipyrine
analytical standard
Synonim(y):
4-Hydroxy-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, NSC 174055
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤10% water
mp
184-186 °C (lit.)
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C11H12N2O2/c1-8-10(14)11(15)13(12(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,1-2H3
Klucz InChI
SKVPTPMWXJSBTF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)