Merck
74164
Supelco
trans-2-Methyl-2-butenal
analytical standard
Synonim(y):
Tiglic aldehyde, (E)-2-Methylbut-2-enal, trans-2,3-Dimethylacrolein, trans-2-Methyl-2-butenal, Tiglinaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=C(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Beilstein:
1698207
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.448
tw
116-119 °C/752 mmHg (lit.)
gęstość
0.869 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
C\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
Klucz InChI
ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)