Merck
71380-M
Sigma-Aldrich
Sodium chloride
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Synonim(y):
Halite, NaCl
About This Item
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
Beilstein:
3534976
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
ciśnienie pary
1 hPa ( 865 °C)
Poziom jakości
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.5% (AT)
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
801 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
ślady anionów
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Chlorek sodu (NaCl) jest bezbarwnym ciałem stałym, a jego kryształy należą do sześciennego układu krystalicznego. Jest szeroko stosowanym środkiem konserwującym do produktów mięsnych, warzywnych i rybnych. NaCl jest użytecznym prekursorem do produkcji związków zawierających sód i chlor. Zbadano jego wpływ na wzrost salmonelli (mieszane inokulum Salmonella thompson, S. stanley i S. infantis).
Zastosowanie
Chlorek sodu został użyty w pożywce izolacyjnej wraz z innymi składnikami, przygotowanymi do inkubacji komórek szpiku kostnego, podczas izolacji i ekspansji hBM-MSC (ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego).
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A M Gibson et al.
International journal of food microbiology, 6(2), 155-178 (1988-03-01)
The growth responses of salmonellae (mixed inoculum of Salmonella thompson, S. stanley and S. infantis) as affected by NaCl concentration, pH level and storage temperature were studied in laboratory medium. Growth curves were obtained at 5 concentrations of NaCl (0.5-4.5%
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 996-996 (1994)