Kluczowe dokumenty
71022ATMBC
Millipore
Assurance® GDS Salmonella HET Tq Kit for Automation
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
About This Item
Kod UNSPSC:
41106302
NACRES:
NA.85
Nazwa produktu
Zestaw do automatyzacji GDS Salmonella HET Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonellla spp., Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis, and Salmonella typhimurium in raw poultry and environmental samples
agency
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Poziom jakości
okres trwałości
6‑12 mo.
opakowanie
pkg of 576 tests
producent / nazwa handlowa
Assurance GDS®
BioControl Systems 71022-576ATM
metody
PCR: suitable
Zastosowanie
food and beverages
pathogen testing
kompatybilność
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Bacillus cereus (NHE)
Salmonella spp.
Opis ogólny
GDS, genetyczny system wykrywania Salmonella HET Tq to zautomatyzowany system amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania Salmonella spp., S. Heidelberg, S. Enteritidis i/lub S. Typhimurium (HET) w środowiskowych wymazach z butów, popłuczynach drobiowych, surowym drobiu i surowym drobiu mielonym.
Komponenty
Each Assurance GDS for Salmonella HET Tq 100 kit contains the following:
  • Salmonella HET Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
  • Salmonella HET Concentration Reagent
The following are also necessary and should be ordered separately:
  • 61031BC Wash Solution Kit
  • 34724BC Resuspension Buffer Tq
Metoda testowania
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Informacje prawne
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)