Kluczowe dokumenty
70142
Lactose Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
lactose, 5 g/L
meat extract, 3 g/L
peptone, 5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.9±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
przydatność
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?