Merck
69391
Supelco
6-Methylcoumarin
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
bp
303 °C/725 mmHg (lit.)
mp
73-76 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1ccc2OC(=O)C=Cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c1-7-2-4-9-8(6-7)3-5-10(11)12-9/h2-6H,1H3
Klucz InChI
FXFYOPQLGGEACP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)