68728
Yeast Peptone 3 (powder)
suitable for microbiology, pH 6.2-7.2
Synonim(y):
Peptone from yeast No. 3, Peptone from yeast No. 3, Saccharomyces cerevisiae, ext.
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Saccharomyces cerevisiae
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
61 mo.
opakowanie
pkg of 500 g
warunki przechowywania
dry media (Tightly closed)
pH
6.2-7.2
rozpuszczalność
water: soluble at 20 °C
Zastosowanie
microbiology
komponenty
(Total nitrogen ≥10Amino-N ≥1.4)
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- No animal-derived material
- Free of animal and human pathogens
- Free of allergens, pesticides, and GMO material
- No ethical or HALAL issues
- Greater batch consistency
- Greater flexibility thanks to modifiable specifications
- Lower CO2 footprint
- No need for import and export permits
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Peptony drożdżowe oferują wolne od alergenów, odpowiednie do produkcji HALAL alternatywy dla tradycyjnych peptonów zwierzęcych lub roślinnych.