Merck
68217
Supelco
2-Oxobutyric acid
analytical standard
Synonim(y):
α-Ketobutyric acid, 2-Oxobutanoic acid, Propionylformic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2COCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
Beilstein:
1700514
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
96.5-103.5% (T)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
30-33 °C
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(C(O)=O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Oxobutyric acid, an α-keto acid, is an important intermediate in the isoleucine fermentation metabolic pathway. It is regarded as a key raw material for chiral 2-aminobutyric and 2-hydroxybutyric acids and paulomycin production.
Zastosowanie
2-Oxobutyric acid (α-ketobutyric acid) may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in K562 cells by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection and in drinking water at low microgram per liter concentrations by ion chromatography technique.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of intracellular $\alpha$-keto acids by HPLC with fluorescence detection
Fujiwara T, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 12(20), 2555-2559 (2020)
Microbial production of 2-oxobutyric acid from crotonic acid
Furuyoshi S, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 55(1), 123-128 (1991)
Determination of short-chain aliphathic, oxo-and hydroxy-acids in drinking water at low microgram per liter concentrations
Peldszus S, et al.
Journal of Chromatography A, 723(1), 27-34 (1996)