Kluczowe dokumenty
67651
Y. enterocolitica Millichrome™ plus Agar Base
suitable for microbiology
Synonim(y):
Yersinia chromogenic agar
About This Item
Polecane produkty
agency
EP
JP
USP
Poziom jakości
Kompatybilność ze sterylizacją
dry heat compatible
Postać
dry powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
Agar, 15.0 g/L
Chromogenic Mix, 1.3 g/L
Chromogenic mix, 1.3 g/L
Peptones, 20.0 g/L
Salts, 5.0 g/L
producent / nazwa handlowa
MilliChrome™
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25.0 °C)
rozpuszczalność
deionized water: 41.3 g/L
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
selective for bacteria: Yersinia enterocolitica
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
- Disperse slowly 41.3 g of powder base in 1 L of purified water.
- Stir until agar is well thickened.
- Heat and bring to boil (100 °C) while swirling or stirring regularly. DO NOT HEAT TO MORE THAN 100 °C. DO NOT AUTOCLAVE AT 121 °C.
- Cool in a water bath to 45-50 °C +/- 2 °C.
- Step 2 (Preparation of the Y. enterocolitica Millichrome™ plus Supplement)
- Prepare a stock solution of the supplement: Add 100 mg to 1 mL of purified water.
- Swirl well until complete dissolution. Filter sterilize at 0.45 μm.
Step 3 (Mixing of the prepared base and the prepared supplement)
- Add 1 mL of the prepared supplement solution to the prepared base cooled at 45-50 °C +/- 2 °C.
- Swirl gently to homogenize.
- Pour into sterile Petri dishes.
- Let it solidify and dry.
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)