Kluczowe dokumenty
67616
Enterobacteria Millichrome™ plus Agar
suitable for microbiology
Synonim(y):
Enterobacteria chromogenic agar
About This Item
Polecane produkty
agency
EP
JP
USP
Poziom jakości
Kompatybilność ze sterylizacją
dry heat compatible
Postać
dry powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
Agar, 11.0 g/L
Chromogenic and selective mix, 0.7 g/L
Mineral salts, 4.9 g/L
Peptones and yeast extract, 22.0 g/L
producent / nazwa handlowa
MilliChrome™
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.4±0.2 (25 °C)
rozpuszczalność
deionized water: 42.3 g/L
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
selective for bacteria: Enterobacter spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
- Disperse slowly 42.3 g of powder base in 1 L of purified water.
- Stir until agar is well thickened.
- Heat and bring to boil (100 °C) while swirling or stirring regularly.
DO NOT HEAT TO MORE THAN 100 °C. DO NOT AUTOCLAVE AT 121 °C.
Warning: If using an autoclave, do so without pressure.
Step 2 (Cooling)
- Cool in a water bath to 45-50 °C.
- Swirl or stir gently to homogenize.
- Pour medium into Petri dishes.
- Let solidify.
- Let plates dry.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)