Merck
675407
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl ether
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Synonim(y):
MTBE, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Beilstein:
1730942
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
HPLC Plus
for residue analysis
Poziom jakości
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
4.05 psi
Próba
99.9%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
705 °F
granice wybuchowości
15.1 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.02% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.0001%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369 (lit.)
tw
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Klucz InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
tert-Butyl methyl ether (MTBE) is a commonly used organic solvent. It can be synthesized by acid-catalyzed reaction between methanol and isobutene. It is an effective alternate to lead-containing additives for enhancing the octane rating of gasoline. The decomposition mechanism of MTBE by heat-assisted persulfate oxidation under different conditions has been reported. A study suggests that the addition of MTBE increases the number of active sites during polymerization of propene by the stopped-flow method.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Lipid extraction by methyl-tert-butyl ether for high-throughput lipidomics.
Matyash V, et al.
Journal of Lipid Research, 49(5), 1137-1146 (2008)
Relative solubility, stability, and absorptivity of lutein and β-carotene in organic solvents.
Craft NE and Soares JH.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(3), 431-434 (1992)
New approach of catalyst-free biodiesel production from canola oil in supercritical tert-butyl methyl ether (MTBE).
Farobie O, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 135, 172-181 (2014)
Role of tert-Butyl Methyl Ether (TBME) as an External Donor in Propene Polymerization with Dibutyl Phthalate (DBP)-Containing MgCl2-Supported Ti Catalysts Activated with Al(i-C4H9)3.
Ohnishi R and Konakazawa T.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(14), 1938-1947 (2004)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 154-154 (1994)