66011
Alcianblue 8GX solution
for microscopy, 1% in solution (in 3% acetic acid)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for microscopy
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
1% in solution (in 3% acetic acid)
metody
microbe id | staining: suitable
gęstość
0.996-1.016 g/cm3
ε (współczynnik ekstynkcji)
2.4 at 619 nm in H2O
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-8°C
room temp
ciąg SMILES
[Cu](Cl)Cl.S(Cc1cc2c3[n-]c(nc4nc(nc6nc(nc8[n-]c(n3)c9c8cc(cc9)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)c7c6cc(cc7)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)c5c4cc(cc5)CSC(=[N+](C)C)N(C)C)c2cc1)C(=[N+](C)C)N(C)C.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C56H68N16S4.4ClH.Cu/c1-65(2)53(66(3)4)73-29-33-17-21-37-41(25-33)49-57-45(37)62-50-43-27-35(31-75-55(69(9)10)70(11)12)19-23-39(43)47(59-50)64-52-44-28-36(32-76-56(71(13)14)72(15)16)20-24-40(44)48(60-52)63-51-42-26-34(18-22-38(42)46(58-51)61-49)30-74-54(67(5)6)68(7)8;;;;;/h17-28H,29-32H2,1-16H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Klucz InChI
CKLBXIYTBHXJEH-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?