klasa czystości
reference material
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12NO5PS/c1-7-6-8(4-5-9(7)10(11)12)15-16(17,13-2)14-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
ZNOLGFHPUIJIMJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)