Kluczowe dokumenty
63195
Supelco
Maize powder MZ 0, IRMM certified reference material No. 411
BioChemika, for the detection of GMO maize (Bt-176) with PCR
Synonim(y):
Corn flour MZ 0, IRMM certified reference material, GMO maize powder MZ 0 (0% Bt-176)
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
jakość
for the detection of GMO maize (Bt-176) with PCR
skład
genetically modified Bt-176 maize, 0%
Zastosowanie
microbiology
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)