Merck
61828
Supelco
10-Undecen-1-ol
analytical standard
Synonim(y):
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, Undecylenyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CH(CH2)9OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.29
Beilstein:
1753225
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448-1.453
n20/D 1.45 (lit.)
tw
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
Klucz InChI
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)