Kluczowe dokumenty
613339
Formamide solution
NMR reference standard, 90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
Poziom jakości
stężenie
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
3 mm × 8 in.
format
single component solution
ciąg SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Klucz InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ilość
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
190.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?