61044
Casein Peptone for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥12% Nitrogen, ≥4% Amino
Synonim(y):
Tryptone Plus
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Tryptone Plus, for biotechnological purposes
pochodzenie biologiczne
bovine milk
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
amino-nitrogen, ≥4%
total nitrogen (N), ≥12%
pozostałość po prażeniu
≤22%
strata
≤8.0% loss on drying
pH
6.2-7.2 (25 °C)
rozpuszczalność
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brownish-yellow
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.