Merck
56805
Supelco
Ginsenoside Rh1
analytical standard
Synonim(y):
(3β,6α,12β)-3,12,20-Trihydroxydammar-24-en-6-yl-β-D-glucopyranoside, Prosapogenin A2, Sanchinoside B2, Sanchinoside Rh1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H62O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
638.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥90.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C/CC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4[C@H](C[C@@]23C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C36H62O9/c1-19(2)10-9-13-36(8,43)20-11-15-34(6)26(20)21(38)16-24-33(5)14-12-25(39)32(3,4)30(33)22(17-35(24,34)7)44-31-29(42)28(41)27(40)23(18-37)45-31/h10,20-31,37-43H,9,11-18H2,1-8H3/t20-,21+,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28-,29+,30-,31+,33+,34+,35+,36-/m0/s1
Klucz InChI
RAQNTCRNSXYLAH-RFCGZQMISA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju panax
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Hua Zheng et al.
International immunopharmacology, 11(4), 511-518 (2011-01-18)
In the present study, we examined the inhibitive effect of ginsenoside Rh1 on oxazolone-induced atopic dermatitis-like skin lesions in hairless mice. Oral administration of ginsenoside Rh1 improved clinical symptoms, and it was confirmed by histophathological analysis. In ginsenoside Rh1 (20mg/kg)
Li Lai et al.
Planta medica, 75(8), 797-802 (2009-03-07)
20(S)-Ginsenoside Rh1 is one of the important protopanaxatriol ginsenosides and has been reported to be the main hydrolysis product reaching the systemic circulation after oral ingestion of ginseng. However, its pharmacokinetic characteristics and metabolic fate have never been reported. The
Ji-Hae Yoon et al.
European journal of pharmacology, 679(1-3), 24-33 (2012-02-09)
Invasion and metastasis are the major causes of treatment failure in patients with cancer. Here, we investigated the effects of ginsenoside Rh1 on tumor invasion and metastasis in human hepatocellular carcinoma HepG2 cells and its possible mechanism of action. Rh1
Jingang Hou et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 34(23), 3030-3033 (2010-03-13)
To obtain 20(S)-ginsenoside Rh1 by the method of enzymolysis with the protopananxtriol saponins, and to provide the theory for large-scale preparation of 20(S)-ginsenoside Rh1. AB-8 macroporous resin was used to isolate the total saponins of the stems and leaves from
Keiichi Samukawa et al.
Biorheology, 45(6), 689-700 (2008-12-10)
The extract from Panax ginseng has been reported to improve the microcirculation in various organs. However, the mechanisms underlying this phenomenon are still poorly understood. In the present study, using the rheological properties of erythrocytes as an index, we have
Produkty
In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.
W tym artykule przedstawiamy kilka zastosowań HPTLC i standardów analitycznych dla ginsenozydów.