Kluczowe dokumenty
55417
1,2-Propanediol
analytical reference material
Synonim(y):
Propylene glycol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical reference material
Poziom jakości
gęstość pary
2.62 (vs air)
ciśnienie pary
0.08 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.5% (qNMR)
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
779 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
12.5 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432-1.434
tw
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)