Merck
50899
Supelco
2-Oxoadipic acid
analytical standard
Synonim(y):
α-Ketoadipic acid, 2-Oxoadipate, 2-Oxohexanedioic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O5/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
FGSBNBBHOZHUBO-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Important metabolite between the TCA cycle and lysine biosynthesis. Of interest for research on mitochondrial metabolite transporters.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)