Kluczowe dokumenty
50490
Methyl ethanesulfonate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Ethanesulfonic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
pharmaceutical
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-7(4,5)6-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
YLJRCXSSKLWCDE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Opakowanie
Polecane produkty
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
182.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
83.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?