Kluczowe dokumenty
49869
Millipore
Vegetable Extract No. 2
suitable for microbiology
Synonim(y):
Liver Extract Replacement
About This Item
Kod UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
pochodzenie biologiczne
plant
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥9.5%
zanieczyszczenia
≤15.0% ash
strata
≤5% loss on drying
pH
5.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
rozpuszczalność
H2O: 2%, clear, yellow
Zastosowanie
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
przydatność
Brucella spp.
Clostridium spp.
Opis ogólny
Vegetable Extract No. 2 is a specially prepared dehydrated extract of vegetable proteins. Growth response of this vegetable extract is comparable to Liver Extract Powder (Cat. No. 70165). It can be employed for the cultivation of fastidious anerobic bacteria such as Brucella and Clostridia by adding to Thioglycollate media. It can also be incorporated in Blood Agar Base for the cultivation of a wide variety of pathogenic microorganisms.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.