Merck
46616
Supelco
Penicillin V potassium salt
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Phenoxymethylpenicillin potassium salt
About This Item
Wzór liniowy:
C16H17N2O5SK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.48
Beilstein:
3899451
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
EPA 1694
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)COc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O5S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
Klucz InChI
HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
Opis ogólny
Chemical structure: ß-lactam
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Q Chen et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 19(9), 869-874 (2012-11-30)
There is a need for analytical methods capable of monitoring blood antibiotic levels in real time. Here we present a method for quantifying antibiotic levels in whole blood that does not require any sample pretreatment. The tests employ the enzyme