Merck
46426
Supelco
S-Hydroprene
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Ethyl 3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.42
Beilstein:
5255711
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCOC(=O)\C=C(C)\C=C\C[C@@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C17H30O2/c1-6-19-17(18)13-16(5)12-8-11-15(4)10-7-9-14(2)3/h8,12-15H,6-7,9-11H2,1-5H3/b12-8+,16-13+/t15-/m0/s1
Klucz InChI
FYQGBXGJFWXIPP-OJROSNHMSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lars Skattebøl et al.
Pest management science, 62(7), 610-616 (2006-05-18)
Analogues of insect juvenile hormones (juvenoids) have been tested for settling inhibition of cyprids from three species of barnacle, Balanus balanoides (L.), Balanus improvisus Darwin and Balanus amphitrite Darwin. Some 3-alkoxypyridine derivatives exhibited strong activity at mg litre(-1) concentrations; 3,7-dimethyloctyl
S M Mohandass et al.
Journal of economic entomology, 99(3), 1007-1016 (2006-07-04)
Eggs of the Indianmeal moth, Plodia interpunctella (Hübner), were exposed to the labeled rate of hydroprene (1.9 x 10(-3) mg [AI]/cm2) sprayed on concreted petri dishes. These eggs were exposed for 1, 3, 6, 12, and 18 h and until
Ivan Hrdý et al.
Pest management science, 62(9), 848-854 (2006-07-13)
The efficacy of juvenile hormone III (JH III) and two JH-mimicking compounds was compared in laboratory experiments with Reticulitermes lucifugus (Rossi), R. santonensis Feytaud and R. virginicus (Banks). Induction of presoldier, soldier and/or soldier-worker intercaste differentiation was taken as positive
R Rybczynski et al.
Molecular and cellular endocrinology, 141(1-2), 141-151 (1998-09-02)
A rapid increase in ecdysteroid hormone synthesis results when the insect prothoracic gland is stimulated with prothoracicotropic hormone (PTTH), a brain neuropeptide hormone. PTTH also stimulates the specific synthesis of several proteins, one of which is a beta tubulin. To
S Mohandass et al.
Journal of economic entomology, 99(4), 1509-1519 (2006-08-30)
Wandering phase Indianmeal moth, Plodia interpunctella (Hübner), larvae were exposed to the label rate of hydroprene (1.9 x 10(-3) mg [AI] /cm2) sprayed on concreted petri dishes. Larvae were exposed for 1, 3, 6, 12, 18, 24, and 30 h