Merck
45899
Supelco
Propiconazole solution
100 ng/μL in methanol, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17Cl2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.22
Beilstein:
9349305
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
100 ng/μL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3
Klucz InChI
STJLVHWMYQXCPB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna-Maija Nyman et al.
Ecotoxicology (London, England), 21(7), 1828-1840 (2012-05-09)
Toxicokinetic-toxicodynamic (TKTD) models quantify the time-course of internal concentration, which is defined by uptake, elimination and biotransformation (TK), and the processes which lead to the toxic effects (TD). TKTD models show potential in predicting pesticide effects in fluctuating concentrations, but
Barbara S Shane et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 53(1), 1-9 (2012-02-14)
Propiconazole (PPZ) is a conazole fungicide that is not mutagenic, clastogenic, or DNA damaging in standard in vitro and in vivo genetic toxicity tests for gene mutations, chromosome aberrations, DNA damage, and cell transformation. However, it was demonstrated to be
Sarah Y Skolness et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 132(2), 284-297 (2013-01-23)
Conazoles are designed to inhibit cytochrome P450 (CYP) 14α-demethylase, an enzyme key to fungal cell wall formation. In vertebrates, conazoles may inhibit other CYPs, potentially disrupting processes like sex steroid synthesis. Propiconazole is a current-use pesticide that is among the
P A Paul et al.
Phytopathology, 101(9), 1122-1132 (2011-05-11)
The use of foliar fungicides on field corn has increased greatly over the past 5 years in the United States in an attempt to increase yields, despite limited evidence that use of the fungicides is consistently profitable. To assess the
Thomas Hartwig et al.
PloS one, 7(5), e36625-e36625 (2012-05-17)
Brassinosteroids (BRs) are steroidal hormones that play pivotal roles during plant development. In addition to the characterization of BR deficient mutants, specific BR biosynthesis inhibitors played an essential role in the elucidation of BR function in plants. However, high costs