Merck
45729
Supelco
Methiocarb sulfone
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Mercaptodimethursulfon, Methiocarb sulfone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.31
Beilstein:
2291460
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-7-5-9(16-11(13)12-3)6-8(2)10(7)17(4,14)15/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
Klucz InChI
RJBJMKAMQIOAML-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)