Kluczowe dokumenty
45721
Chlorflurenol
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Chloro-9-hydroxyflurene-9-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)C1(O)c2ccccc2-c3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C14H9ClO3/c15-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)14(18,13(16)17)12(10)7-8/h1-7,18H,(H,16,17)
Klucz InChI
SVOAUHHKPGKPQK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)