Kluczowe dokumenty
45541
Isoprocarb
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Isopropylphenyl N-methylcarbamate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CNC(=O)Oc1ccccc1C(C)C
InChI
1S/C11H15NO2/c1-8(2)9-6-4-5-7-10(9)14-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
Klucz InChI
QBSJMKIUCUGGNG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)