Merck
45409
Supelco
Cycluron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-Cyclooctyl-1,1-dimethylurea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.31
Beilstein:
2209526
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CN(C)C(=O)NC1CCCCCCC1
InChI
1S/C11H22N2O/c1-13(2)11(14)12-10-8-6-4-3-5-7-9-10/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,12,14)
Klucz InChI
DQZCVNGCTZLGAQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)