Merck
44703
Supelco
(−)-Cinchonidine
analytical standard
Synonim(y):
Cinchonidine, (−)-Cinchonidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.39
Beilstein:
89690
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (NT)
aktywność optyczna
[α]/D -109.0±5.0°, c = 0.2 in ethanol
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
204-206 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
Klucz InChI
KMPWYEUPVWOPIM-KODHJQJWSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)