Merck
44064
Supelco
3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-4-penten-2-ol
analytical standard
Synonim(y):
Ebanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H24O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.34
Beilstein:
11329261
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥90% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
OC(C(C)\C=C/C1C(C(=CC1)C)(C)C)C
InChI
1S/C14H24O/c1-10(12(3)15)6-8-13-9-7-11(2)14(13,4)5/h6-8,10,12-13,15H,9H2,1-5H3/b8-6-
Klucz InChI
RNLHVODSMDJCBR-VURMDHGXSA-N
Opis ogólny
3-Metylo-5-(2,2,3-trimetylo-3-cyklopenten-1-ylo)-4-penten-2-ol, pochodna aldehydu α-kamfolenowego, jest syntetyczną alternatywą dla olejku z drzewa sandałowego - kluczowego składnika perfum.
Zastosowanie
3-Metylo-5-(2,2,3-trimetylo-3-cyklopenten-1-ylo)-4-penten-2-ol może być stosowany jako wzorzec analityczny do oznaczania analitu w olejku z drzewa sandałowego(Santalum album L.), kosmetykach i produktach higieny osobistej, i próbkach biologicznych zwierząt narażonych na substancje zapachowe z drzewa sandałowego technikami opartymi na chromatografii gazowej (GC).
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Four-stage (low-) flow modulation comprehensive gas chromatography? quadrupole mass spectrometry for the determination of recently-highlighted cosmetic allergens
Tranchida PQ, et al.
Journal of Chromatography A, 1439(1), 144-151 (2016)
Authenticity of essential oils
Do TKT, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 66(6), 146-157 (2015)
Olfactory receptor neuron profiling using sandalwood odorants
Bieri S, et al.
Chemical Senses, 29(6), 483-487 (2004)
Danilo Sciarrone et al.
Journal of chromatography. A, 1218(1), 137-142 (2010-11-30)
The production and trade of Indian sandalwood oil is strictly regulated, due to the impoverishment of the plantations; for such a reason, Australian sandalwood oil has been evaluated as a possible substitute of the Indian type. International directives report, for