Kluczowe dokumenty
43954
L-3-Aminoisobutyric acid
analytical standard
Synonim(y):
(+)-β-Aminoisobutyric acid, (2S)-3-Amino-2-methylpropanoic acid, (S)-β-AIB, (S)-β2-Homoalanine, (S)-3-Amino-2-methylpropionic acid, L-α-Methyl-β-alanine, S-BAIBA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥97.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
format
neat
ciąg SMILES
C[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
QCHPKSFMDHPSNR-VKHMYHEASA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)