Merck
42958
Supelco
Methyl phenylacetate
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Beilstein:
878795
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503 (lit.)
tw
218 °C (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
211.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)