Merck
41788
Supelco
Myristoleic acid
analytical standard
Synonim(y):
cis-9-Tetradecenoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)7CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4562 (lit.)
bp
144 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
−4.5-−4 °C (lit.)
Format
neat
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5-
Klucz InChI
YWWVWXASSLXJHU-WAYWQWQTSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Fátima Camões et al.
Biochimica et biophysica acta, 1853(1), 111-125 (2014-10-14)
Peroxisomes are ubiquitous organelles which participate in a variety of essential biochemical pathways. An intimate interrelationship between peroxisomes and mitochondria is emerging in mammals, where both organelles cooperate in fatty acid β-oxidation and cellular lipid homeostasis. As mitochondrial fatty acid
Guan-yuan Chen et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 438, 126-134 (2014-08-26)
As fatty acids play an important role in biological regulation, the profiling of fatty acid expression has been used to discover various disease markers and to understand disease mechanisms. This study developed an effective and accurate comparative fatty acid analysis