Key Documents
415530PLATER
Blue dye for platers
for use with easySpiral (platers), pkg of 125 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.24
opakowanie
pkg of 125 mL
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with easySpiral (platers)
Opis ogólny
Color dye for Spiral tests (125 mL) for easySpiral® plater
Zastosowanie
Culture media plating
Informacje prawne
easySpiral is a registered trademark of InterLab
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)