Merck
38587
Millipore
RLS Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Synonim(y):
Rapid Lemonade Spoilage Organism Broth, Rapid Lemonade Spoiling Organism Broth, SSL Broth
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
Formularz
powder
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
D(+)-Biotin (Vitamin H), 100 μg/L
Fructose, 10 g/L
Glucose, 30 g/L
Malt Extract, 200 g/L
Orange Extract (=Orangenserum 10 °Brix (60 °Brix) 400g/l (60 g/l)), 40 g/L
Saccharose, 30 g/L
Yeast Extract, 3.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
5.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
sample preparation
microbiology
przydatność
Acetobacter spp.
Zastosowanie
Szybko wzbogacająca pożywka dla mikroorganizmów powodujących psucie się napojów. Może być stosowana do wszystkich rodzajów napojów, składników bazowych lub próbek wymiennych w przemyśle napojów bezalkoholowych, mleczarskim i winiarskim.
Uwaga dotycząca przygotowania
Rozpuścić 313 g w 1 litrze wody destylowanej. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut lub sterylnie przefiltrować roztwór. W przypadku normalnej mieszanki napojów dodać 50 ml bulionu do 200 ml próbki. W przypadku składników bazowych 10-20 ml próbki dodaje się do 50 ml bulionu. W przypadku przefiltrowanych próbek zwiniętą membranę umieszcza się w sterylnej probówce lub kolbie z bulionem. Zaleca się odgazowanie napojów gazowanych przed wykonaniem analizy. Inkubować w warunkach tlenowych przez 2 dni w temperaturze 25-29°C.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1