Merck
36758
Supelco
Clopyralid
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3,6-Dichloro-pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.00
Beilstein:
473755
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)c1nc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-3-1-2-4(8)9-5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
HUBANNPOLNYSAD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Klopyralid jest polarnym herbicydem z grupą kwasu karboksylowego, który należy do klasy związków pirydynowych.
Zastosowanie
Klopyralid może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania klopyralidu w warzywach i owocach za pomocą ultra wydajnej chromatografii cieczowej (UPLC) połączonej z tandemową spektrometrią mas.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 9
1 of 9
Stuart Adams et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(34), 7294-7304 (2017-04-08)
An extraction method using acidified methanol based on the quick polar pesticide (QuPPe) method using suppressed ion chromatography coupled to mass spectrometry was developed and validated for the direct analysis of polar pesticides, without the need for derivatization or ion
W C Hayes et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 4(1), 91-97 (1984-02-01)
3,6-Dichloropicolinic acid (clopyralid), a new herbicide, was evaluated for teratogenic potential in Fischer 344 rats and New Zealand White rabbits. Rats were given 0, 15, 75, or 250 mg clopyralid/kg/day by gavage on Days 6-15 of gestation while rabbits were
R Celis et al.
Journal of hazardous materials, 209-210, 67-76 (2012-01-31)
Montmorillonite (SWy-2)-chitosan bionanocomposites (SW-CH) were prepared following different methodologies, characterized, and assayed as adsorbents of the herbicide clopyralid (3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid) in aqueous solution and soil/water suspensions, to assess the potential of the materials to prevent and remediate soil and water
J Hajslová et al.
Die Nahrung, 32(9), 861-865 (1988-01-01)
Residues of clopyralide in strawberries treated with herbicide preparation Lontrel 300 were determined using gas chromatographic method. The decrease of clopyralide content during the processing of contaminated fruits was observed. The rate of decomposition of this compound in model solutions
Analysis of the herbicides dicamba, clopyralid and bromacil in asparagus by high-performance liquid chromatography.
D R Lauren et al.
Journal of chromatography, 439(2), 470-475 (1988-05-20)