Kluczowe dokumenty
36697
4-Chlorotoluene
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.38 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 45 °C)
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
6-8 °C (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)