Merck
36566
Supelco
Tebutam
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-Benzyl-N-isopropylpivalamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.35
Beilstein:
2838127
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
CC(C)N(Cc1ccccc1)C(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H23NO/c1-12(2)16(14(17)15(3,4)5)11-13-9-7-6-8-10-13/h6-10,12H,11H2,1-5H3
Klucz InChI
RJKCKKDSSSRYCB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tebutam belongs to the class of acetamide herbicides and is commonly applied to the soil surface, for the control of weeds in rape farming.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tebutam may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in fruit juices and environmental samples using different analytical techniques.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sorption and degradation of tebutam in soil under controlled laboratory conditions
Grebil G, et al.
Agronomie, 21(1), 23-31 (2001)
Multiresidue method for fast determination of pesticides in fruit juices by ultra performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry
Romero-Gonzalez.R, et al.
Talanta, 76(1), 211-225 (2008)
Fast determination of herbicides in waters by ultra-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Montoro PE, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 21(22), 3585-3592 (2007)