Merck
36510
Supelco
Buturon
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.70
Beilstein:
2941811
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C#C)N(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H13ClN2O/c1-4-9(2)15(3)12(16)14-11-7-5-10(13)6-8-11/h1,5-9H,2-3H3,(H,14,16)
Klucz InChI
BYYMILHAKOURNM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Buturon belongs to the class of phenylurea herbicides, which finds applications in agriculture. Its mode of action involves the selective control of annual and perennial weeds via inhibition of their photosynthesis pathways.
Zastosowanie
Buturon may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in aqueous samples using various chromatographic techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Studies on the administration of plant pesticides on the plant/soil system in lysimeters using 14C-marked substances with special reference to leaching behavior].
I Scheunert et al.
Schriftenreihe des Vereins fur Wasser-, Boden- und Lufthygiene, 68, 313-334 (1987-01-01)
Solid-phase microextraction coupled with high-performance liquid chromatography for the determination of phenylurea herbicides in aqueous samples.
Lin HH, et al.
Journal of Chromatography A, 1012(1), 57-66 (2003)
Tso-Ying Chou et al.
Talanta, 80(2), 493-498 (2009-10-20)
Partitioned dispersive liquid-liquid microextraction (PDLLME), using THF as the dispersive solvent and dichloromethane as the extraction solvent, was utilized to isolate and concentrate phenylurea herbicides (PUHs) from aqueous samples. In PDLLME, a dispersive solvent should be able to partition in