Kluczowe dokumenty
36185
Oxycarboxine
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
CC1=C(C(=O)Nc2ccccc2)S(=O)(=O)CCO1
InChI
1S/C12H13NO4S/c1-9-11(18(15,16)8-7-17-9)12(14)13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
Klucz InChI
AMEKQAFGQBKLKX-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)