Kluczowe dokumenty
34943-M
Dimethyl sulfoxide
puriss. p.a., dried, ≤0.02% water
Synonim(y):
DMSO
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.7 (vs air)
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
jakość
dried
granice wybuchowości
42 %, 63 °F
zanieczyszczenia
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% free acid (as H2SO4)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.02% water
≤0.03% water (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
gęstość
1.10 g/mL (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤1 mg/kg
ciąg SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Przestroga
Inne uwagi
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?