Kluczowe dokumenty
34541
Malathion diacid-(dimethyl-d6)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-{[Di(methoxy-d3)phosphorothioyl]sulfanyl}succinic acid, O,O-Di(methyl-d3) S-(1,2-dicarboxyethyl) phosphorodithioate, Malathion diacid-d6, Malathiondicarboxylic acid-(dimethyl-d6)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)