Kluczowe dokumenty
34184
Sudan I-d5
analytical standard
Synonim(y):
1-Phenylazo-2-naphthol-d5
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H/b18-17+/i1D,2D,3D,7D,8D
Klucz InChI
MRQIXHXHHPWVIL-BWDNVODCSA-N
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>554.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 290 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)