Merck
33563
Supelco
4-tert-Octylphenol-monoethoxylate-ring-13C6 solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonim(y):
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol-13C6, 4-tert-OP1EO-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C10H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
10 μg/mL in acetone
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
single component solution
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCCO)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
Klucz InChI
JYCQQPHGFMYQCF-FQPQTBQFSA-N
Opis ogólny
Certan Vial
Zastosowanie
4-tert-Octylphenol-monoethoxylate-ring-13C6 solution is an analytical standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2