Kluczowe dokumenty
33394
MCPA-2-ethylhexyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Ethylhexyl (4-chloro-2-methylphenoxy)acetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
metody
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D (effective)
przydatność
passes test for identity (NMR)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)COc1ccc(Cl)cc1C
InChI
1S/C17H25ClO3/c1-4-6-7-14(5-2)11-21-17(19)12-20-16-9-8-15(18)10-13(16)3/h8-10,14H,4-7,11-12H2,1-3H3
Klucz InChI
IDGRPSMONFWWEK-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>NaN °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 133.3 - < 138.7 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)