33383
Triasulfuron
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2OCCCl)n1
InChI
1S/C14H16ClN5O5S/c1-9-16-12(19-14(17-9)24-2)18-13(21)20-26(22,23)11-6-4-3-5-10(11)25-8-7-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H2,16,17,18,19,20,21)
Klucz InChI
XOPFESVZMSQIKC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?